Learn More
Acide sulfurique, extra pur, fumant, 20-30 % de SO3 libre, Thermo Scientific Chemicals
44.93€ - 1245.20€
Identifiants chimiques
CAS | 8014-95-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O7S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.13 |
Numéro MDL | MFCD00137792 |
Clé InChI | HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10617761
|
Thermo Scientific Acros
419970250 |
25 g | Flacon en verre |
44.93€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10157850
|
Thermo Scientific Acros
419975000 |
500 g | Flacon en verre |
354.77€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10679453
|
Thermo Scientific Acros
419970025 |
2,5kg | Flacon en verre |
1245.20€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8014-95-7 | |
178.13 | |
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N |
H2O7S2 | |
MFCD00137792 | |
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O |
Spécification
Sulfuric acid | |
8014-95-7 | |
138,0°C | |
0,01 % max. | |
H2O7S2 | |
Liquide | |
15, 9104 | |
solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’éthanol | |
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O | |
178.13 | |
178.14 | |
Extra pur |
Brun à incolore | |
2,0°C | |
1,9200 g/ml | |
1,92 | |
H2SO4·SO3 | |
MFCD00137792 | |
oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide | |
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique ; trioxyde de soufre | |
24681 | |
20 to 30% (free SO3) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5605000
- Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H330-Mortel par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.