Learn More
Acide sulfurique, extra pur, fumant, 20-30 % de SO3 libre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617761
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8014-95-7
Formule moléculaire H2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.13
Numéro MDL MFCD00137792
Clé InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Brun à incolore
Point de fusion 2,0°C
Point d’ébullition 138,0°C
Densité 1,9200 g/ml
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0,01 % max.
Gravité spécifique 1,92
Quantité 25 g
Formule linéaire H2SO4·SO3
Forme physique Liquide
Merck Index 15, 9104
Synonyme oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’éthanol
Nom IUPAC acide sulfurique ; trioxyde de soufre
CID PubChem 24681
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 20 to 30% (free SO3)
Qualité Extra pur
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.