Learn More
Acide sulfurique 62 %, d = 1,52, pour la détermination des matières grasses dans le fromage, Fisher Chemical™
Convient à la détermination des matières grasses dans le fromage.
51.70€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15948916
|
Fisher Chemical
S/9370/15 |
1 L |
51.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15958916
|
Fisher Chemical
S/9370/21 |
5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
7664-93-9, 7732-18-5 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
OS(O)(=O)=O |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
acide sulfurique |
Spécification
7664-93-9, 7732-18-5 | |
Flacon en plastique PEHD | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 |
1,52 | |
61.5-62.5% | |
Liquide | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique 62 %, d = 1,52, pour la détermination des matières grasses dans le fromage, Fisher Chemical™