Learn More
Acide sulfurique 62 %, d = 1,52, pour la détermination des matières grasses dans le fromage, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Spécification
Spécification
Densité | 1,52 |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Plage de pourcentage du dosage | 61.5-62.5% |
Quantité | 5 L |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid