Learn More
Soufre, technique, fleurs, SLR, Fisher Chemical
58.80€ - 98.25€
Identifiants chimiques
CAS | 7704-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | S |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.06 |
Numéro MDL | MFCD00085316 |
Clé InChI | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | polymérique, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot |
CID PubChem | 5362487 |
ChEBI | CHEBI : 26833 |
Nom IUPAC | soufre |
SMILES | [S] |
Description
Identifiants chimiques
7704-34-9 | |
32.06 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
5362487 | |
soufre |
S | |
MFCD00085316 | |
polymérique, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
CHEBI : 26833 | |
[S] |
Spécification
445°C | |
7704-34-9 | |
Solide | |
MFCD00085316 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
soufre | |
5362487 | |
32.06 g/mol |
113°C | |
Jaune | |
S | |
polymérique, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
[S] | |
32.06 | |
CHEBI : 26833 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sulfur flowers
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.