Learn More
Soufre, technique, fleurs, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 445°C |
Point de fusion | 113°C |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Solide |
Quantité | 3 kg |
Poids de la formule | 32.06g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfur flowers
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.