Learn More
Acide sulfosalicylique, dihydraté, cristaux, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
644.00€ - 2210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5965-83-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14O6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.27 |
Numéro MDL | MFCD00007508,MFCD00149540 |
Clé InChI | NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd |
CID PubChem | 2723734 |
SMILES | C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15597824
|
Avantor J.T.Baker
0364-01 |
500 g | Flacon en verre ambré à col large |
644.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15507834
|
Avantor J.T.Baker
0364-05 |
2 kg | Flacon en verre ambré à col large |
2210.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
5965-83-3 | |
250.27 | |
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N | |
2723734 |
C9H14O6S | |
MFCD00007508,MFCD00149540 | |
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd | |
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O |
Spécification
Sulfosalicylic Acid | |
5965-83-3 | |
MFCD00007508,MFCD00149540 | |
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; bis(méthane) | |
2723734 | |
Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
Dihydrate | |
C9H14O6S | |
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd | |
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O | |
250.27 | |
254.22 | |
Crystals |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfosalicylique, dihydraté, cristaux, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™