Learn More
Acide sulfosalicylique, dihydraté, cristaux, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfosalicylic Acid |
Note relative au nom | Dihydrate |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
Quantité | 500 g |
Nom IUPAC | acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; bis(méthane) |
Poids de la formule | 254.22 |
Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
Forme physique | Crystals |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.