Learn More
Sulfolane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Miscible avec de l’eau, de l’acétone et du toluène
42.01€ - 408.03€
Identifiants chimiques
CAS 126-33-0
Formule moléculaire C4H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 120.17
Numéro MDL MFCD00005484
Clé InChI HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
CID PubChem 31347
ChEBI CHEBI:74794
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11405543
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.30
250 g
42.01€
250g
11495533
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.0B
1000 g
122.61€
1000g
11415543
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.0I
5000 g
408.03€
5000g
Description
Description
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfolane est utilisé comme solvant industriel utilisé pour l’extraction d’hydrocarbures aromatiques à partir de mélanges d’hydrocarbures et pour purifier le gaz naturel. Il est également utilisé dans les raffineries et l’industrie pétrochimique.
Solubilité
Miscible à l’alcool, l’eau, l’acétone, au toluène et aux acides minéraux dilués. Légèrement miscible aux octanes, aux oléfines et aux naphthènes.
Remarques
Miscible à l’eau, l’acétone, au toluène. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
126-33-0
120.17
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
31347
O=S1(=O)CCCC1
C4H8O2S
MFCD00005484
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
CHEBI:74794
Spécification
Sulfolane
25°C to 28°C
285°C
99%
C4H8O2S
MFCD00005484
Hygroscopic
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
1λ⁶-thiolane-1,1-dione
31347
120.17
126-33-0
1.261
166°C (330°F)
Weak, Characteristic
1.4825
107765
14,8955
Miscible with alcohol,water,acetone,toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes,olefins and naphthenes.
O=S1(=O)CCCC1
120.17
CHEBI:74794
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-783-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XN0700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Sulfolane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetramethylene sulfone