Learn More
Sulfolane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415543
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Miscible avec de l’eau, de l’acétone et du toluène
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfolane est utilisé comme solvant industriel utilisé pour l’extraction d’hydrocarbures aromatiques à partir de mélanges d’hydrocarbures et pour purifier le gaz naturel. Il est également utilisé dans les raffineries et l’industrie pétrochimique.
Solubilité
Miscible à l’alcool, l’eau, l’acétone, au toluène et aux acides minéraux dilués. Légèrement miscible aux octanes, aux oléfines et aux naphthènes.
Remarques
Miscible à l’eau, l’acétone, au toluène. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-33-0
Formule moléculaire C4H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 120.17
Numéro MDL MFCD00005484
Clé InChI HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
CID PubChem 31347
ChEBI CHEBI:74794
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfolane
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 1.261
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair 166°C (330°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Weak, Characteristic
Indice de réfraction 1.4825
Quantité 5000 g
Beilstein 107765
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8955
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,water,acetone,toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes,olefins and naphthenes.
Nom IUPAC Thiolane1,1-dioxyde
Poids de la formule 120.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfolane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetramethylene sulfone