Learn More
Acide sulfamique, ≥ 99,5 % (alcalimétrique), Honeywell™
≥ 99,5 % (alcalimétrique)
47.39€ - 439.15€
Identifiants chimiques
CAS | 5329-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H3NO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.088 |
Numéro MDL | MFCD00011603 |
Clé InChI | IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid |
CID PubChem | 5987 |
ChEBI | CHEBI:9330 |
Nom IUPAC | acide sulfamique |
SMILES | NS(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15660860
|
Honeywell Research Chemicals
07401-1KG |
1kg |
47.39€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15670860
|
Honeywell Research Chemicals
07401-2.5KG |
2,5kg |
82.11€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15600870
|
Honeywell Research Chemicals
07401-5KG |
5kg |
166.54€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15610870
|
Honeywell Research Chemicals
07401-6X2.5KG |
6 x 2,5 kg |
401.84€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15690860
|
Honeywell Research Chemicals
07401-4X5KG |
4 x 5 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
15680860
|
Honeywell Research Chemicals
07401-25KG |
25kg |
308.70€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
5329-14-6 | |
97.088 | |
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N | |
5987 | |
acide sulfamique |
H3NO3S | |
MFCD00011603 | |
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid | |
CHEBI:9330 | |
NS(=O)(=O)O |
Spécification
Sulfamic Acid | |
≤ 0,02% | |
NH2SO3H | |
2967 | |
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfamique | |
5987 | |
97.09g/mol |
5329-14-6 | |
H3NO3S | |
MFCD00011603 | |
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid | |
NS(=O)(=O)O | |
97.088 | |
CHEBI:9330 | |
≥99.5% (alkalimetric) |
Sécurité et traitement
P273-P305 + P351 + P338
H315-H319-H412
missing translation for 'einecsNumber' : 226-218-8
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sulfamic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphamidic acid
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfamique, ≥ 99,5 % (alcalimétrique), Honeywell™