Learn More
Acide sulfamique, ≥ 99,5 % (alcalimétrique), Honeywell™
Code produit. 15610870
Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
5kg
25kg
4 x 5 kg
6 x 2,5 kg
≥ 99,5 % (alcalimétrique)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
Numéro MDL MFCD00011603
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom IUPAC acide sulfamique
SMILES NS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamic Acid
Résidus après l’allumage ≤ 0,02 %
Quantité 6 x 2,5 kg
Formule linéaire NH2SO3H
Numéro UN UN2967
Poids de la formule 97.09
Pourcentage de pureté ≥99.5% (alkalimetric)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphamic acid