Learn More
Sulfacétamide, 98 %, ACROS Organics™
49.12€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 144-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10N2O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.239 |
Clé InChI | SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5320 |
ChEBI | CHEBI:63845 |
Nom IUPAC | N-(4-aminophényl)sulfonylacétamide |
SMILES | CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
144-80-9 | |
214.239 | |
5320 | |
N-(4-aminophényl)sulfonylacétamide |
C8H10N2O3S | |
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:63845 | |
CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
Spécification
Sulfacetamide | |
144-80-9 | |
Authentic | |
C8H10N2O3S | |
CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N | |
214.239 | |
CHEBI:63845 | |
≥97.5% (HPLC) |
Sulfacetamide | |
182.0°C | |
0.5% max. (105°C, 2 hrs) | |
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N | |
N-(4-aminophényl)sulfonylacétamide | |
5320 | |
214.24 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement Suspected of causing genetic defects.
GHS P Statement IF exposed or concerned: Get medical attention/advice.
Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sulfacetamide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only