Learn More
Hirschmann™ Tube d’aspiration avec recirculation
Le tube d’aspiration à vis est solidement fixé au dispositif de manipulation de liquides Hirschmann™. Tube d’aspiration plus long destiné aux réservoirs de milieu placés loin.
16.00€ - 113.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11642239
|
Hirschmann™
9314006 |
2000 mm | Avec recirculation |
47.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10636331
|
Hirschmann™
9315005 |
310 mm | Avec recirculation |
16.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10563281
|
Hirschmann™
9315003 |
310 mm | Sans recirculation |
16.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10573281
|
Hirschmann™
9315006 |
400 mm | Sans recirculation |
20.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11602229
|
Hirschmann™
9314007 |
5000 mm | Avec recirculation |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10369910
|
Hirschmann™
9315007 |
400 mm | Avec recirculation |
20.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À vis
- Fixé en toute sécurité à l’instrument
Spécification
Suction Hose |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Tube d’aspiration avec recirculation