Learn More
Hirschmann™ Tube d’aspiration avec recirculation
Le tube d’aspiration à vis est solidement fixé au dispositif de manipulation de liquides Hirschmann™. Tube d’aspiration plus long destiné aux réservoirs de milieu placés loin.
Marque: Hirschmann™ 9315003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À vis
- Fixé en toute sécurité à l’instrument
Spécification
Tuyau d’aspiration | |
Classique Ceramus | |
310 mm |
FEP | |
Sans recirculation |