Learn More
Sucrose, AR certifié pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
C12H22O11, numéro CAS 57-50-1, amerfand, sucre de canne, d-saccharose, sucre roux, saccharose, saccharum, sucrose, sucre, sucre de table, sucre blanc, 1 kg, CHEBI:17992, blanc, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
52.75€ - 212.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22O11 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.30 |
Numéro MDL | MFCD00006626 |
Clé InChI | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
Synonyme | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
CID PubChem | 5988 |
ChEBI | CHEBI:17992 |
SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346150
|
Fisher Chemical
S/8600/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
52.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10634932
|
Fisher Chemical
S/8600/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
62.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10254590
|
Fisher Chemical
S/8600/63 |
3 kg | Récipient de poudre en plastique |
119.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10020440
|
Fisher Chemical
S/8600/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
212.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C12H22O11, numéro CAS 57-50-1, amerfand, sucre de canne, d-saccharose, sucre roux, saccharose, saccharum, sucrose, sucre, sucre de table, sucre blanc, 1 kg, CHEBI:17992, blanc, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Identifiants chimiques
57-50-1 | |
342.30 | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
5988 | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
C12H22O11 | |
MFCD00006626 | |
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand | |
CHEBI:17992 |
Spécification
57-50-1 | |
Blanc | |
C12H22O11 | |
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O | |
342.30 | |
CHEBI:17992 | |
Solide |
190°C | |
6.5 to 7.5 | |
MFCD00006626 | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
(2 R,3 R,4 S,5 S,6 R)-2-[(2 S,3 S,4 S,5 R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yle]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol | |
5988 | |
342.29g/mol |