Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro
Peut échantillonner à partir d’une distance fixe du fond d’un récipient ou à un point intermédiaire dans un récipient ou un puits. L’échantillonneur Sub Sampler Pro Sampling Systems™ est parfois appelé échantillonneur de bombes et il est utilisé dans le monde entier pour l’échantillonnage chimique et environnemental.
315.00€ - 965.00€
Spécification
Type de produit Sampler
Capacité (métrique) 500 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
15809361
Afficher les documents
Sampling Systems™
5072B-500
Acier inoxydable
315.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15899351
Afficher les documents
Sampling Systems™
5072A-500
Laiton nickelé
965.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
Description
  • Abaissez le Sub Sampler Pro jusqu’à ce que le piston atteigne le fond du récipient
  • Lorsque l’ensemble du piston atteint le fond, il est poussé vers le haut, ce qui permet à l’échantillon d’entrer dans l’appareil
  • Lorsque l’échantillonneur est relevé, le piston descend et scelle l’échantillonneur
  • Abaissez le Sub Sampler Pro dans le liquide
  • À la profondeur requise, tirez sur la conduite de commande pour relever le piston
  • Cela permet au liquide d’entrer dans l’échantillonneur
  • Relâchez la ligne de commande et le piston descend et scellez l’échantillon
Spécification
Spécification
Sampler
500 mL