Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro
Peut échantillonner à partir d’une distance fixe du fond d’un récipient ou à un point intermédiaire dans un récipient ou un puits. L’échantillonneur Sub Sampler Pro Sampling Systems™ est parfois appelé échantillonneur de bombes et il est utilisé dans le monde entier pour l’échantillonnage chimique et environnemental.
Marque: Sampling Systems™ 5072A-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Abaissez le Sub Sampler Pro jusqu’à ce que le piston atteigne le fond du récipient
- Lorsque l’ensemble du piston atteint le fond, il est poussé vers le haut, ce qui permet à l’échantillon d’entrer dans l’appareil
- Lorsque l’échantillonneur est relevé, le piston descend et scelle l’échantillonneur
- Abaissez le Sub Sampler Pro dans le liquide
- À la profondeur requise, tirez sur la conduite de commande pour relever le piston
- Cela permet au liquide d’entrer dans l’échantillonneur
- Relâchez la ligne de commande et le piston descend et scellez l’échantillon
Spécification
Sampler | |
Laiton nickelé | |
500 mL |