Learn More
Cole-Parmer™ Porte-tubes Stuart™
À utiliser avec les agitateurs de plaques de microtitration SSM5 et SSL5
187.53€ - 195.52€
Spécification
Type de produit | Porte-tubes |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agitateurs de plaques de microtitration Stuart™ SSM5 et SSL5 |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12693335
|
Cole-Parmer™
51900-99 |
Tubes de 0,2 ml |
187.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12944025
|
Cole-Parmer™
51900-98 |
Tubes de 0,5 ml |
195.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11496608
|
Cole-Parmer™
51900-97 |
Microtubes à centrifuger |
189.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les porte-tubes accessoires peuvent accueillir des microtubes à centrifuger de 0,2 ml ou 0,5 ml
- Deux porte-tubes peuvent être utilisés à tout moment et maintenus en place par le tapis antidérapant
- Pour une utilisation avec les agitateurs de plaques de microtitration où les échantillons nécessitent des conditions de température et/ou d’humidité contrôlées, idéales pour le placement à l’intérieur des incubateurs à CO2
Spécification
Porte-tubes | |
Agitateurs de plaques de microtitration Stuart™ SSM5 et SSL5 | |
1 de chaque |