Learn More
Cole-Parmer™ Porte-tubes
À utiliser avec les agitateurs de plaques de microtitration SSM5 et SSL5
Marque: Cole-Parmer™ 51900-98
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les porte-tubes accessoires peuvent accueillir des microtubes à centrifuger de 0,2 ml ou 0,5 ml
- Deux porte-tubes peuvent être utilisés à tout moment et maintenus en place par le tapis antidérapant
- Pour une utilisation avec les agitateurs de plaques de microtitration où les échantillons nécessitent des conditions de température et/ou d’humidité contrôlées, idéales pour le placement à l’intérieur des incubateurs à CO2
Spécification
Tubes de 0,5 ml | |
Porte-tubes | |
1 de chaque |
0,5 mL | |
Agitateurs de plaques de microtitration Stuart™ SSM5 et SSL5 |