Learn More
Techne™ Insert Dri-Block en aluminium anodisé lisse Stuart™
Les blocs chauffants en aluminium de précision offrent une excellente précision de la température
196.00€ - 509.41€
Spécification
Matériau | Aluminium anodisé |
---|---|
Type | Accessoire, bloc |
Hauteur (impériale) | 2 in. |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Profondeur (métrique) | 95 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11583799
|
Techne™
36620-50 |
75 mm |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11583809
|
Techne™
36620-60 |
225 mm | |||||||
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Aluminium anodisé | |
2 in. | |
95 mm |
Accessoire, bloc | |
50 mm |