Learn More
Techne™ Insert Dri-Block en aluminium anodisé lisse Stuart™
Click to view available options
Largeur (métrique):
75 mm
225 mm
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Spécification
Matériau | Aluminium anodisé |
Type | Accessoire, bloc |
Largeur (impériale) | 8.9 in. |
Largeur (métrique) | 225 mm |
Hauteur (impériale) | 2 in. |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Profondeur (métrique) | 95 mm |