Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur magnétique analogique Stuart™
Agitateurs magnétiques analogiques Stuart™ conçus sur mesure pour une agitation de précision jusqu’à 1400 tr/min
457.00€ - 575.00€
Spécification
Vitesse | 200 à 2 000 tr/min |
---|---|
Positions d’agitation | 1 |
Capacité | 15 L |
Tension | 120/230 V |
Hauteur (impériale) | 3,625 in |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau de la plaque supérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau de la plaque supérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16361776
|
Cole-Parmer™
04805-52 |
Bleu | Céramique | ||||||
16371776
|
Cole-Parmer™
04805-54 |
Noir | Céramique | ||||||
16381776
|
Cole-Parmer™
04805-53 |
Blanc | Céramique | ||||||
16371806
|
Cole-Parmer™
SS151B |
Bleu | Acier inoxydable | ||||||
16381806
|
Cole-Parmer™
SS151K |
Noir | Acier inoxydable | ||||||
16391806
|
Cole-Parmer™
SS151W |
Blanc | Acier inoxydable | ||||||
Description
- Capable de mélanger de grands volumes, jusqu’à 15 litres
- La vitesse d’agitation est indiquée par un écran LED ‘crosse de hockey’
Spécification
200 à 2 000 tr/min | |
15 L | |
3,625 in | |
11,75 in | |
6 x 6 in | |
7 po | |
120 à 230 VCA, 50/60 Hz | |
Analogique |
1 | |
120/230 V | |
18 cm | |
30 cm | |
15 x 15 cm | |
18 cm | |
50/60 Hz | |
Deux barreaux d’agitation revêtus de PTFE de 25 mm et cordon d’alimentation avec fiche. |