Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur magnétique analogique Stuart™
Agitateurs magnétiques analogiques Stuart™ conçus sur mesure pour une agitation de précision jusqu’à 1400 tr/min
Marque: Cole-Parmer™ SS151W
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capable de mélanger de grands volumes, jusqu’à 15 litres
- La vitesse d’agitation est indiquée par un écran LED ‘crosse de hockey’
Spécification
200 à 2 000 tr/min | |
Acier inoxydable | |
120/230 V | |
18 cm | |
30 cm | |
15 x 15 cm | |
18 cm | |
50/60 Hz | |
Analogique | |
Deux barreaux d’agitation revêtus de PTFE de 25 mm et cordon d’alimentation avec fiche. |
1 | |
15 L | |
3,625 in | |
11,75 in | |
6 x 6 in | |
7 in | |
120 à 230 VCA, 50/60 Hz | |
Blanc | |
Agitateur magnétique analogique Stuart, acier inoxydable, blanc ; 120-230 V |