Learn More
Cole-Parmer™ Bloc à bain sec Stuart™
Livré complet avec un outil d’extraction pour blocs. Le bloc pour bains à sec Stuart™ offre des températures uniformes et stables et fonctionne à des températures allant jusqu’à 130°C.
882.44€ - 1980.00€
Spécification
Capacité | Heating Blocks |
---|---|
Matériau | Métal |
Type | Bain/bloc sec |
Hauteur (impériale) | 4.5 in. |
Hauteur (métrique) | 115 mm |
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Plage de températures (métrique) | Nbre de blocs | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Plage de températures (métrique) | Nbre de blocs | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12087204
|
Cole-Parmer™
36610-01 |
Analogique | Température ambiante +8°C jusqu’à 130°C | 2 |
882.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11476568
|
Cole-Parmer™
36610-11 |
Numérique | +8 à 130°C | 2 |
1527.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12097204
|
Cole-Parmer™
36610-13 |
Numérique | 8 à 130°C | 3 |
1410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11486568
|
Cole-Parmer™
36610-21 |
Numérique | Température ambiante +8°C jusqu’à 200°C | 2 |
1280.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11496568
|
Cole-Parmer™
36610-23 |
Numérique | +8 à 200°C | 3 |
1480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11406578
|
Cole-Parmer™
36610-31 |
Numérique | +8 à 130°C | 2 |
1980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11920925
|
Cole-Parmer™
36610-32 |
Dual Control Digital | 50°C à 200°C | 2 |
1925.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Température maximale de 130°C
- Températures uniformes et stables
- Livré complet avec un outil d’extraction pour blocs, mais sans blocs en aluminium qui doivent être commandés séparément
-
Spécification
Heating Blocks | |
Bain/bloc sec | |
115 mm | |
280 mm | |
50 Hz |
Métal | |
4.5 in. | |
11 in. | |
230 V |