Learn More
Cole-Parmer™ Bloc à bain sec Stuart™
Click to view available options
Type de contrôleur:
Analogique
Dual Control Digital
Numérique
Plage de températures (métrique):
+8 à 130°C
+8 à 200°C
50°C à 200°C
8 à 130°C
Température ambiante +8°C jusqu’à 130°C
Température ambiante +8°C jusqu’à 200°C
Nbre de blocs:
2
3
Description
- Température maximale de 130°C
- Températures uniformes et stables
- Fourni avec un outil d’extraction de blocs, mais les blocs en aluminium doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
Type de contrôleur | Numérique |
Description | Digital setting and display, 2 blocks with independent temperature control, saves space. |
À utiliser avec (équipement) | Bloc chauffant numérique |
Capacité | Heating Blocks |
Matériau | Métal |
No. of Places | 2 blocs |
Type de bouchon | UK |
Plage de températures (métrique) | +8 à 130°C |
Type | Bain/bloc sec |
Affichage | LED |