Learn More
Cole-Parmer™ Disque Stuart™
Maintenez une variété de tubes en place grâce à ces supports de tubes. Les disques Stuart™ peuvent être rapidement et facilement retirés et remplacés sans outils.
269.00€ - 357.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12027144
|
Cole-Parmer™
00077-13 |
Pour 12 tubes |
312.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11416558
|
Cole-Parmer™
00077-15 |
Pour Glaser 20 |
269.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11446558
|
Cole-Parmer™
00077-21 |
Pour 30 tubes de 26 mm de diamètre |
283.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11406558
|
Cole-Parmer™
00077-11 |
Pour 40 microtubes à centrifuger |
269.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12037144
|
Cole-Parmer™
00077-17 |
Pour 63 tubes de 12mm de diamètre |
357.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11436558
|
Cole-Parmer™
00077-19 |
Pour 63 tubes de diamètre : 16mm |
283.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Une fois que le support de tube est en place, les tubes peuvent être facilement glissés dans le support où ils seront maintenus en toute sécurité
- Les supports SB3/1, SB3/2 et SB3/3 offrent une action de bout en bout
Spécification
Porte-tubes |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Disque Stuart™