Learn More
Cole-Parmer™ Disque Stuart™
Maintenez une variété de tubes en place grâce à ces supports de tubes. Les disques Stuart™ peuvent être rapidement et facilement retirés et remplacés sans outils.
Marque: Cole-Parmer™ 00077-19
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choisissez le(s) support(s) de tube adapté(s) à la taille de votre(vos) tube(s)Specifications
Tambour | |
Pour 63 tubes de diamètre : 16mm | |
63 |