Learn More
Cole-Parmer™ Flacon de réception en verre borosilicaté Stuart™
188.03€ - 285.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Flacon récepteur |
À utiliser avec (équipement) | Pour évaporateur rotatif RE100 |
Quantité | 1 de chaque |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12079121
|
Cole-Parmer™
10096-68 |
1000 mL |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12089121
|
Cole-Parmer™
10096-72 |
500 mL |
188.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre borosilicaté | |
Pour évaporateur rotatif RE100 | |
Rond |
Flacon récepteur | |
1 de chaque |