Learn More
Cole-Parmer™ Flacon de réception en verre borosilicaté Stuart™
Marque: Cole-Parmer™ 10096-72
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Verre borosilicaté | |
Pour évaporateur rotatif RE100 | |
Rond |
Flacon récepteur | |
1 de chaque | |
500 mL |