Learn More
Cole-Parmer™ Flacons d’hybridation en verre borosilicaté Stuart™
Un large éventail d’options pour toute application
145.00€ - 244.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Polyester |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Flacon d’hybridation |
À utiliser avec (équipement) | bouchon |
Conditionnement | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12028503
|
Cole-Parmer™
39454-99 |
170 mm | 40 mm |
145.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12008503
|
Cole-Parmer™
39454-97 |
260 mm | 40 mm |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12018503
|
Cole-Parmer™
39454-98 |
260 mm | 75 mm |
244.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Choisissez parmi une large gamme d’accessoires pour votre incubateur d’hybridation Stuart™. Choisissez parmi différentes capacités de rôtissoires et de bouteilles pour répondre à votre application spécifique.Spécification
Polyester | |
Flacon d’hybridation | |
1 de chaque |
Verre borosilicaté | |
bouchon |