Learn More
Cole-Parmer™ Flacons d’hybridation en verre borosilicaté Stuart™
Un large éventail d’options pour toute application
Marque: Cole-Parmer™ 39454-98
40.01 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choisissez parmi une large gamme d’accessoires pour votre incubateur d’hybridation Stuart™. Choisissez parmi différentes capacités de rôtissoires et de bouteilles pour répondre à votre application spécifique.Spécification
Polyester | |
68,6 mm | |
bouchon | |
1 de chaque | |
Verre borosilicaté |
2.7 in. | |
75 mm | |
10.2 in. | |
260 mm | |
Flacon d’hybridation |