Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle de sécurité pour chauffe-blocs Stuart™
Optimisez les performances de vos chauffe-blocs Stuart™
167.00€ - 230.68€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11436598
|
Cole-Parmer™
36610-96 |
Pour modèle à 2 blocs |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11446598
|
Cole-Parmer™
36610-97 |
Pour le modèle à 3 blocs ou à double contrôle |
230.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le couvercle de l’élément chauffant garantit le maintien des températures dans le chauffe-bloc à sec Stuart™. Le couvercle modèle 36610-96 convient à une utilisation avec deux chauffe-blocs. Le modèle 36610-97 convient à une utilisation avec trois chauffe-blocs ou éléments chauffants à double commande.
L’outil d’extraction 36610-98 permet de retirer les blocs de l’élément chauffant rapidement et sans effort.
Spécification
Couvercle de sécurité |