Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle de sécurité pour chauffe-blocs Stuart™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour le modèle à 3 blocs ou à double contrôle
Pour modèle à 2 blocs
Description
Le couvercle de l’élément chauffant garantit le maintien des températures dans le chauffe-bloc à sec Stuart™. Le couvercle modèle 36610-96 convient à une utilisation avec deux chauffe-blocs. Le modèle 36610-97 convient à une utilisation avec trois chauffe-blocs ou éléments chauffants à double commande.
L’outil d’extraction 36610-98 permet de retirer les blocs de l’élément chauffant rapidement et sans effort.
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour le modèle à 3 blocs ou à double contrôle |
Type | Couvercle de sécurité |