Learn More
Techne™ Bloc d’insertion pour sonde pour Tecal 140/425
Différentes pièces et accessoires pour modifier la capacité, le type de test, la précision ou la portabilité de votre étalonneur Techne™ Calibration.
488.00€ - 670.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tecal 140/425 |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type | Accessoire, sonde à insert |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13583390
|
Techne™
16114-30 |
5 x 6mm |
488.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11960109
|
Techne™
16114-36 |
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm |
488.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13593390
|
Techne™
16114-44 |
20 mm |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Aluminium inserts
- Immersion depth 114.3 mm
Spécification
Tecal 140/425 | |
Aluminium | |
Accessoire, sonde à insert |