Learn More
Techne™ Bloc d’insertion pour sonde pour Tecal 140/425
Click to view available options
Dimensions:
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm
20 mm
5 x 6mm
Description
- Aluminium inserts
- Immersion depth 114.3 mm
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tecal 140/425 |
Matériau | Aluminium |
No. of Places | 5 |
Type | Accessoire, bloc |
Dimensions | 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm |
Dimension du tube | 1 Ea. x 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm |
Diamètre (métrique) du puits | 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm |