Learn More
Oxyde de zirconium de strontium, 99,3 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
50.30€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12036-39-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O3SrZr |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.84 |
Numéro MDL | MFCD00049555 |
Clé InChI | FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate |
CID PubChem | 82852 |
Nom IUPAC | strontium(2+) oxozirconiumbis(olate) |
SMILES | [Sr++].[O-][Zr]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012346.30 |
250 g |
50.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012346.A1 |
1 kg |
178.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mostly as intermediates( primary and secondary ). For chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12036-39-4 | |
226.84 | |
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N | |
82852 | |
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O |
O3SrZr | |
MFCD00049555 | |
strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate | |
strontium(2+) oxozirconiumbis(olate) |
Spécification
9000°C | |
2700°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049555 | |
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N | |
strontium(2+) oxozirconiumbis(olate) | |
82852 | |
99.3% | |
5.5 g/mL |
Strontium zirconium oxide | |
12036-39-4 | |
Poudre | |
O3SrZr | |
strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate | |
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O | |
226.84 | |
226.84 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-847-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only