Learn More
Oxyde de zirconium de strontium, 99,3 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311719
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Mostly as intermediates( primary and secondary ). For chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-39-4
Formule moléculaire O3SrZr
Poids moléculaire (g/mol) 226.84
Numéro MDL MFCD00049555
Clé InChI FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate
CID PubChem 82852
Nom IUPAC strontium(2+) oxozirconiumbis(olate)
SMILES [Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 9000°C
Nom chimique ou matériau Strontium zirconium oxide
Point de fusion 2700°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 226.84
Pourcentage de pureté 99.3%
Odeur Odorless
Densité 5.5 g/mL