Learn More
Oxyde de tungstène et de strontium, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
89.30€ - 337.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13451-05-3 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00049562 |
Synonyme | Strontium tungstate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041899.14 |
25 g |
89.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041899.22 |
100 g |
337.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13451-05-3 | |
MFCD00049562 | |
Strontium tungstate |
Spécification
Strontium tungsten oxide | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049562 | |
335.46 | |
Odorless |
13451-05-3 | |
Poudre | |
SrWO4 | |
Strontium tungstate | |
99.9% | |
6.187 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H335
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P304+P340-P312-P405-P403+P233-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Store locked up.
Store in a well-ventilated place.
Keep container tightly closed.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-617-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only