Learn More
Oxyde de tungstène et de strontium, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304877
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13451-05-3
Numéro MDL MFCD00049562
Synonyme Strontium tungstate
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium tungsten oxide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire SrWO4
Poids de la formule 335.46
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 6.187 g/mL