Learn More
Sulfate de strontium, Puratronic™, 99,9965 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
90.40€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7759-02-6 |
---|---|
Formule moléculaire | O4SSr |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.68 |
Numéro MDL | MFCD00036274 |
Clé InChI | UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g |
CID PubChem | 3084026 |
Nom IUPAC | sulfate de strontium |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012870.06 |
5 g |
90.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012870.14 |
25 g |
318.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7759-02-6 | |
183.68 | |
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L | |
3084026 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2] |
O4SSr | |
MFCD00036274 | |
strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g | |
sulfate de strontium |
Spécification
Strontium sulfate | |
7759-02-6 | |
Poudre | |
O4SSr | |
MFCD00036274 | |
strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2] | |
183.68 | |
183.68 | |
Puratronic™ | |
3.960 g/mL |
1600°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
SrSO4 | |
14,8848 | |
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de strontium | |
3084026 | |
99.9965% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-850-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WT1210000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only