Learn More
Sulfate de strontium, Puratronic™, 99,9965 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387597
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7759-02-6
Formule moléculaire O4SSr
Poids moléculaire (g/mol) 183.68
Numéro MDL MFCD00036274
Clé InChI UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
CID PubChem 3084026
Nom IUPAC sulfate de strontium
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium sulfate
Point de fusion 1600°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire SrSO4
Merck Index 14,8848
Poids de la formule 183.68
Pourcentage de pureté 99.9965%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 3.960 g/mL