Learn More
Nitrate de strontium, 99,9965 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
40.50€ - 505.88€
Identifiants chimiques
CAS | 10042-76-9 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.63 |
Numéro MDL | MFCD00011248 |
Clé InChI | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
CID PubChem | 24848 |
SMILES | [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010879.06 |
5 g |
40.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15485965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010879.14 |
25 g |
143.72€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010879.22 |
100 g |
505.88€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10042-76-9 | |
211.63 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
24848 |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Strontium nitrate | |
Poudre, conditionnée sous argon | |
N2O6Sr | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
211.63 | |
211.63 |
10042-76-9 | |
99.9965% (metals basis) | |
MFCD00011248 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de strontium | |
24848 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de strontium, 99,9965 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™