Learn More
Nitrate de strontium, 99,9965 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11387047
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-76-9
Formule moléculaire N2O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
Numéro MDL MFCD00011248
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
CID PubChem 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium nitrate
Point de fusion 570°C
Forme physique Poudre, conditionnée sous argon
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9965% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
Nom IUPAC Dinitrate de strontium(2+)
Poids de la formule 211.63
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.99