Learn More
Isoprooxyde de strontium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
65.40€ - 562.00€
Identifiants chimiques
CAS | 88863-33-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O2Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.80 |
Numéro MDL | MFCD00050487 |
Clé InChI | OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium isopropoxide, strontium 2+ bis propan-2-olate, strontium propan-2-olate, diisopropoxystrontium, acmc-20egm0, strontium isopropylate, 2-propanol, strontiumsalt 9ci, strontium 2+ ion bis propan-2-olate |
CID PubChem | 6099237 |
SMILES | [Sr++].CC(C)[O-].CC(C)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014481.03 |
1 g |
65.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014481.06 |
5 g |
141.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014481.14 |
25 g |
562.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
88863-33-6 | |
205.80 | |
OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N | |
6099237 |
C6H14O2Sr | |
MFCD00050487 | |
strontium isopropoxide, strontium 2+ bis propan-2-olate, strontium propan-2-olate, diisopropoxystrontium, acmc-20egm0, strontium isopropylate, 2-propanol, strontiumsalt 9ci, strontium 2+ ion bis propan-2-olate | |
[Sr++].CC(C)[O-].CC(C)[O-] |
Spécification
Strontium isopropoxide | |
130°C (decomposition) | |
MFCD00050487 | |
Air and moisture sensitive | |
Soluble in isoprpanol. | |
[Sr++].CC(C)[O-].CC(C)[O-] | |
205.80 | |
205.82 | |
Poudre |
88863-33-6 | |
C6H14O2Sr | |
UN3205 | |
strontium isopropoxide, strontium 2+ bis propan-2-olate, strontium propan-2-olate, diisopropoxystrontium, acmc-20egm0, strontium isopropylate, 2-propanol, strontiumsalt 9ci, strontium 2+ ion bis propan-2-olate | |
OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N | |
strontium(2+) bis(propan-2-olate) | |
6099237 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H228-H252
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Matière solide inflammable.
Matière auto-échauffante en grandes quantités
peut s’enflammer.
P210-P235+P410-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H252-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,2 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only