Learn More
Isoprooxyde de strontium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392428
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88863-33-6
Formule moléculaire C6H14O2Sr
Poids moléculaire (g/mol) 205.80
Numéro MDL MFCD00050487
Clé InChI OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium isopropoxide, strontium 2+ bis propan-2-olate, strontium propan-2-olate, diisopropoxystrontium, acmc-20egm0, strontium isopropylate, 2-propanol, strontiumsalt 9ci, strontium 2+ ion bis propan-2-olate
CID PubChem 6099237
SMILES [Sr++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium isopropoxide
Point de fusion 130°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3205
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in isoprpanol.
Nom IUPAC strontium ; propan-2-olate
Poids de la formule 205.82
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre