Learn More
Iodure de strontium, anhydre, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
53.50€ - 493.00€
Identifiants chimiques
CAS 10476-86-5
Numéro MDL MFCD00049557
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15462937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
047268.06
5 g
53.50€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15472937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
047268.14
25 g
161.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15482937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
047268.22
100 g
493.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10476-86-5
MFCD00049557
Spécification
Strontium iodide
Anhydrous
Marron à jaune
(Base des métaux)
14,8844
97%
Light Sensitive & Hygroscopic
515°C
10476-86-5
Poudre
MFCD00049557
341.43
Odorless
4.550g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H290-H335-H315-H319
May be corrosive to metals.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'tsca' : TSCA