Learn More
Iodure de strontium, anhydre, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10476-86-5
Numéro MDL MFCD00049557
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium iodide
Point de fusion 515°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Marron à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8844
Poids de la formule 341.43
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Light Sensitive & Hygroscopic
Densité 4.550g/mL