Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de strontium, Thermo Scientific™
25.52€ - 91.82€
Identifiants chimiques
CAS 121012-89-3
Formule moléculaire C10H2F12O4Sr
Poids moléculaire (g/mol) 501.72
Numéro MDL MFCD00064760
Clé InChI KEVXBFHXVKDJRZ-PAMPIZDHSA-L
Synonyme strontium hexafluoroacetylacetonate, strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, strontium hexafluoropentanedionate hydrate, 2,4-pentanedione,1,1,1,5,5,5-hexafluoro-,ion 1-,strontium 2:1, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy strontio oxy pent-3-en-2-one
CID PubChem 91873267
SMILES [Sr++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11397008
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014705.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11307018
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014705.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
121012-89-3
501.72
KEVXBFHXVKDJRZ-PAMPIZDHSA-L
91873267
C10H2F12O4Sr
MFCD00064760
strontium hexafluoroacetylacetonate, strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, strontium hexafluoropentanedionate hydrate, 2,4-pentanedione,1,1,1,5,5,5-hexafluoro-,ion 1-,strontium 2:1, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy strontio oxy pent-3-en-2-one
[Sr++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
220°C (0.02mmHg)(sublimation)
∼260°C (decomposition)
Blanc
C10H2F12O4Sr
strontium hexafluoroacetylacetonate, strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, strontium hexafluoropentanedionate hydrate, 2,4-pentanedione,1,1,1,5,5,5-hexafluoro-,ion 1-,strontium 2:1, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy strontio oxy pent-3-en-2-one
[Sr++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
501.72
501.75
Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate
121012-89-3
Cristalline
MFCD00064760
KEVXBFHXVKDJRZ-PAMPIZDHSA-L
Strontium(2+) bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate)
91873267
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante