Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de strontium, Thermo Scientific™
Code produit. 11307018
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121012-89-3
Formule moléculaire C10H2F12O4Sr
Poids moléculaire (g/mol) 501.72
Numéro MDL MFCD00064760
Clé InChI KEVXBFHXVKDJRZ-PAMPIZDHSA-L
Synonyme strontium hexafluoroacetylacetonate, strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, strontium hexafluoropentanedionate hydrate, 2,4-pentanedione,1,1,1,5,5,5-hexafluoro-,ion 1-,strontium 2:1, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy strontio oxy pent-3-en-2-one
CID PubChem 91873267
SMILES [Sr++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 220°C (0.02mmHg)(sublimation)
Nom chimique ou matériau Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Nom IUPAC Strontium ; (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
Poids de la formule 501.75